Fontos dokumentumok
A4540
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)−Agarose antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, saline suspension
Szinonimák:
Anti-Mouse IgM, Goat Anti-Mouse IgM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
saline suspension
faj reaktivitás
mouse
a címkézés mértéke
≥5 mg per mL
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
kapacitás
0.4 mg binding capacity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Goat anti-mouse IgM (μ-chain specific)-agarose antibody is specific for mouse IgM when tested against purified mouse IgA, IgG (all subclasses), and IgM myeloma proteins.
Alkalmazás
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)