P246
Monoclonal Anti-PSD95 antibody produced in mouse
clone 7E3-1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-MRD62, Anti-PSD95, Anti-SAP-90, Anti-SAP90
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7E3-1B8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 95 kDa
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
immunofluorescence: 1:500
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:2,000
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Dlg4(29495)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3