MABN68
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, K28/43
Szinonimák:
Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15, discs large homolog 4, discs, large homolog 4 (Drosophila), post-synaptic density protein 95
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-PSD95 Antibody, clone K28/43, clone K28/43, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K28/43, monoclonal
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DLG4(1742)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC. (Maeda, T., et al. (2005). Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46(11):4320-4327.)
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PSD95 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1