MAB1596
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6G6-1C9
Szinonimák:
PSD-95
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Post Synaptic Density Protein 95 Antibody, clone 6G6-1C9, clone 6G6-1C9, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6G6-1C9, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, bovine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Dlg4(100137840)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Representative image from a previous lot.
Confocal fluorescent analysis of PC12 using MAb1596 Mouse mAB (Red). Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor 488 -Phalloidin (Green). Nuclear is stained with DAPI (Blue). Membrane staining positive.
Immunocytochemistry:
12.5 µg/mL
Western Blot:
1-5 μg/mL (ECL) on rat brain lysate (20 μg).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Mouse brain, rat brain tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2