MABN1190
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, 1A8.1
Szinonimák:
Disks large homolog 4, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, Synapse-associated protein 90, SAP-90, SAP90
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-PSD95 Antibody, clone 1A8.1, clone 1A8.1, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1A8.1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DLG4(1742)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PSD95 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1