Fontos dokumentumok
S5768
Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
clone SVP-38, ascites fluid
Szinonimák:
Synaptophysin Antibody, Synaptophysin Antibody - Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SVP-38, monoclonal
molekulatömeg
antigen 38 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
pig, rat, human, guinea pig
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200 using rat cerebellum
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)