Fontos dokumentumok
529543
Millipore
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
Szinonimák:
Potassium Acetate, Molecular Biology Grade
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3KO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1