Merck
D1393
Sigma-Aldrich
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt
≥95% (TLC)
Szinonimák:
4-Amino-4-deoxypteroic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C14H12N7O2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
SMILES string
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Roberto Gotti et al.
Electrophoresis, 25(16), 2830-2837 (2004-09-08)
A cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatographic (CD-MEKC) method for the determination of the most important potential impurities of methotrexate (MTX): 2,4-diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine, aminopterine hydrate, 4-[N-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, 4-[N-(2,4-diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, and the distomer D-MTX is presented. The MEKC separation of these compounds