P0421
Poly-DL-ornithine hydrobromide
mol wt 15,000-30,000
Szinonimák:
DL-Ornithine homopolymer hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
15,000-30,000
szín
white to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.