Merck
A3261
Sigma-Aldrich
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride
≥99% (HPLC), powder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H33N9O2 · 3HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
564.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Terméknév
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride,
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C22H33N9O2.3ClH/c23-17(7-3-11-28-21(24)25)19(32)31-18(8-4-12-29-22(26)27)20(33)30-16-10-9-14-5-1-2-6-15(14)13-16;;;/h1-2,5-6,9-10,13,17-18H,3-4,7-8,11-12,23H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,24,25,28)(H4,26,27,29);3*1H/t17-,18-;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNVXXFQJTJQVER-NCXIRTITSA-N
Általános leírás
Arg-Arg β-naphthylamide is a dipeptide and a β-naphthylamide derivative.
Alkalmazás
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride has been used as a substrate for the enzyme dipeptidyl peptidase 3 expressed in human embryonic kidney cells (HEK293T) and as a substrate for peptidase from black-pigmented bacteroides (BPB) and spirochetes.
Szubsztrátok
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase III.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mammalian lens dipeptidyl aminopeptidase III.
A A Swanson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 84(4), 1151-1159 (1978-10-30)
Identification of periodontopathic bacteria based upon their peptidase activities.
H Suido et al.
Advances in dental research, 2(2), 304-309 (1988-11-01)
S A Chan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 127(3), 962-968 (1985-03-29)
Extracts prepared from culminating cells of Dictyostelium discoideum have been found to contain dipeptidyl-aminopeptidases I (EC 3.4.14.1), II (EC 3.4.14.2), III (EC 3.4.14.4), arginine aminopeptidase (EC 3.4.11.6) and valine aminopeptidase. Dipeptidyl-aminopeptidase III was the most active of the dipeptidyl-aminopeptidases; its
Heung Sik Hahm et al.
Nature chemical biology, 16(2), 150-159 (2019-11-27)
Covalent probes serve as valuable tools for global investigation of protein function and ligand binding capacity. Despite efforts to expand coverage of residues available for chemical proteomics (e.g., cysteine and lysine), a large fraction of the proteome remains inaccessible with
Dipeptidyl arylamidase III of the pituitary. Purification and characterization.
S Ellis et al.
The Journal of biological chemistry, 242(20), 4623-4629 (1967-10-25)