SRP6539
NQO1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Azoreductase, DT-Diaphorase (DTD), Dioxin-inducible 1, Disphorase-4 (DIA4), Menadione Reductase, NAD(P)H Dehydrogenase (Quinine) 1 (NQO1), NAD(P)H Quinone Oxireductase, Phylloquinone Reductase, Quinone Oxidoreductase 1, Quinone Reductase 1 (QR1)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
~30 kDa (Human NQO1 aa 1-274 is fused at the C-terminus to a His-tag.)
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NQO1(1728)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)