5.30351
Nrf2 Activator IV, VSC2
Szinonimák:
Nrf2 Activator IV, VSC2, ( E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2, (E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Woo, S.Y., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 1473.
WGK
WGK 3