Fontos dokumentumok
M5324
PX 12
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
2-[(1-methylpropyl)dithio]-1H-imidazole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to tan
oldhatóság
DMSO: >25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(C)SSc1ncc[nH]1
InChI
1S/C7H12N2S2/c1-3-6(2)10-11-7-8-4-5-9-7/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPBPYQWMFCTCNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)