492042
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide
The Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide, H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg~Leu-Gln-Leu-Asp-Glu-Glu-Thr-Gly-Glu-Phe-Leu-Pro-Ile-Gln-OH
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
WGK
WGK 1