Fontos dokumentumok
195235
Orange II sodium salt
(Certified by the Biological Stain Commission), Dye content ≥85 %
Szinonimák:
4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 7, Acid Orange A, Orange II, Tropaeolin 000 No. 2
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ≥85%
λmax
483 nm
ε (extinkciós együttható)
≥17000 at 480-486 nm in water at 0.01 g/L
≥26500 at 225-231 nm in water at 0.01 g/L
≥7500 at 307-313 nm in water at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQPFMGBJSMSXLP-ZAGWXBKKSA-M
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?