Merck
N5514
Sigma-Aldrich
Nitro Blue Tetrazolium
tablet
Szinonimák:
Nitrotetrazolium Blue Chloride
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
tablet
Minőségi szint
technika/technikák
titration: suitable
szín
yellow
pH
4.5-5.5
oldhatóság
soluble, clear, yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Nitro Blue Tetrazolium is a tetrazole compound with two tetrazole rings.
Alkalmazás
Nitro Blue Tetrazolium has been used:
  • to measure superoxide radicals
  • in lactate dehydrogenase quantification assay
  • for blot development in western blotting analysis
  • in NADPH-d histochemistry
  • as a reagent to analyse the properties of murine intestinal mucins by electrophoresis and histology
  • in immunohistochemistry
Mennyiség
Contains 10 mg substrate per tablet.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marine invertebrates cross phyla comparisons reveal highly conserved immune machinery.
Oren M
Immunology, 218, 484-484 (2013)
Night light-adaptation strategies for photosynthetic apparatus in yellow-poplar (Liriodendron tulipifera L.) exposed to artificial night lighting
Kwak MJ, et al.
Forests, 9(2), 74-74 (2018)
Transient expression of a bovine leukemia virus envelope glycoprotein in plants by a recombinant TBSV vector
Zhumabek AT, et al.
Journal of Virological Methods, 255, 1-7 (2018)
Luttmann W
Immunology, The Experimenter Series (2006)
Paclitaxel inhibits expression of neuronal nitric oxide synthase and prevents mitochondrial dysfunction in spinal ventral horn in rats after C7 spinal root avulsion
Onler MDF
Turkish Neurosurgery, 25(4), 617-624 (2015)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.