420321
KT5823
Highly specific, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase G (Ki = 234 nM).
Szinonimák:
KT5823, PKG Inhibitor VII
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CN(C7=O)C)cccc6)[C@@H]5O[C@]1([C@@](C5)(OC)C(=O)OC)C
InChI
1S/C29H25N3O5/c1-28-29(36-4,27(34)35-3)13-20(37-28)31-18-11-7-5-9-15(18)22-23-17(14-30(2)26(23)33)21-16-10-6-8-12-19(16)32(28)25(21)24(22)31/h5-12,20H,13-14H2,1-4H3/t20-,28+,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTYMDECKVKSGSM-YMUMJAELSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKG
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
WGK
WGK 3