495320
ODQ
A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC₅₀ = 20 nM).
Szinonimák:
ODQ, 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
Teszt
≥98% (TLC and HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
(NO)-sensitive guanylyl cyclase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Southam, E., et al. 1996. Br. J. Pharmacol. 119, 527.
Brunner, F., et al. 1995. FEBS Lett.376, 262.
Garthwaite, J., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 184.
WGK
WGK 3