Fontos dokumentumok
O3379
1-Octacosanol
≥99% (GC)
Szinonimák:
n-Octacosanol, Octacosanol
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
lipidtípus
oils
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C28H58O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29/h29H,2-28H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)