Fontos dokumentumok
E3893
(−)-Epicatechin gallate
≥98% (HPLC), from green tea
Szinonimák:
(−)-cis-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane 3-gallate, 3-O-Galloylepicatechin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
green tea
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
- in cell proliferation assays on the human brain microvascular endothelial cells (HBMVECs) to understand its effectiveness against anti-ischemic/reperfusion injury
- as an inhibitor in Human Salivary α-Amylase (HAS) and α-Glucosidase (AGH) in inhibition assays
- may be used as a cancer chemopreventive polyphenol in two human colorectal cell lines HCT-116 and SW-480
- as an inhibitor to in vitro collagenase and elastase enzymes
- as a supplement in spermatozoa incubation to check its effectiveness against oxidative stress
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.