Fontos dokumentumok
F3771
Fumonisin B2 from Fusarium moniliforme
sphingosine N-acyltransferase inhibitor
Szinonimák:
FB2, Fumonisin B2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)C(OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O)C(CC(C)CCCCCCC(O)CC(O)C(C)N)OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard for the detection of FB2 by high performance liquid chromatography (HPLC) in corn based food products
- used as standard in the determination of fumonisin B1 and B2 in corn and corn-based products by high-performance liquid chromatography
- as a standard in the determination of mycotoxins by HPLC
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?