Fontos dokumentumok
C1017
Citrinin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Szinonimák:
(3R,4S)-8-Hydroxy-3,4,5-Trimethyl-6-Oxo-4,6-Dihydro-3H-Isochromene-7-Carboxylic Acid, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Citrinin, from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
biológiai forrás
Penicillium citrinum
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- a standard for calibration curve preparation for citrinin quantification Monascus purpureus ATCC 36928
- an internal standard in thin layer chromatography (TLC) for characterizing the citrinin from Aspergillus and Penicillium strains
- standard to characterize citrinin for rotten apples TLC
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3