Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)OCC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- peanut confection
- Ginseng and other roots
- olive oil, peanut oil, and sesame oil
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.