Fontos dokumentumok
N8002
Nuclear Fast Red
Powder
Szinonimák:
Calcium Red, 4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nuclear Fast Red,
form
powder
Minőségi szint
oldhatóság
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
alkalmasság
suitable for determination of calcium
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3