Fontos dokumentumok
F8761
Fast Garnet GBC sulfate salt
Powder
Szinonimák:
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
About This Item
Javasolt termékek
product name
Fast Garnet GBC sulfate salt, diazonium dye
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye Content Calculated, ≥90%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?