Fontos dokumentumok
N6875
2-Naphthyl acetate
Szinonimák:
β-Naphthyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
szennyeződések
<0.2% Free naphthol
mp
67-70 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in substrate sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to examine the composition of lipases in larvae and adult specimens
- in the preparation of zymograms to identify proteins with lipase activity
- to measure non-specific esterase activity and β-esterase enzyme activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3