Fontos dokumentumok
N3279
Monoclonal Anti-Nerve Growth Factor-β antibody produced in mouse
clone 25623, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-NGF-β
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
25623, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
capture ELISA: 2-8 μg/mL (detection antibody at 0.1-0.4 μg/ml)
neutralization: 0.1-0.4 μg/mL
szennyeződések
endotoxin, tested
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NGF(4803)
mouse ... Ngf(18049)
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?