Merck
L7670
Sigma-Aldrich
PL405 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
AcSKGPya-F-W-Nop-GGKNH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C71H83N15O14 · xC2HF3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1370.51 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
acetonitrile: water (1:1): ≥10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)N[C@@H](Cc8ccc(cc8)[N+]([O-])=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C71H83N15O14.C2HF3O2/c1-41(88)79-59(40-87)71(98)82-54(22-8-10-30-73)66(93)78-39-62(91)81-57(34-47-33-46-17-11-15-44-25-26-45-16-12-19-51(47)64(45)63(44)46)69(96)84-56(31-42-13-3-2-4-14-42)68(95)85-58(35-48-36-75-52-20-6-5-18-50(48)52)70(97)83-55(32-43-23-27-49(28-24-43)86(99)100)67(94)77-37-60(89)76-38-61(90)80-53(65(74)92)21-7-9-29-72;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,11-20,23-28,33,36,53-59,75,87H,7-10,21-22,29-32,34-35,37-40,72-73H2,1H3,(H2,74,92)(H,76,89)(H,77,94)(H,78,93)(H,79,88)(H,80,90)(H,81,91)(H,82,98)(H,83,97)(H,84,96)(H,85,95);(H,6,7)/t53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVRXYBFFJSLZOM-DMJUDXNFSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PL405 is a specific and high affinity endothelin converting enzyme-2 (ECE-2) fluorigenic substrate. PL405 is cleaved by ECE-2 at the Pya-F amide bond to yield the highly fluorigenic Ac-SKG-Pya.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)