Fontos dokumentumok
N8773
Anti-Nerve Growth Factor-β antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-NGF-β
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
rat
technika/technikák
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: 0.02-0.1 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Ngf(310738)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?