Fontos dokumentumok
N5254
Neuraminidase Agarose from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI-A, ammonium sulfate suspension
Szinonimák:
Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type VI-A
Minőségi szint
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
20-60 units/g agarose
a címkézés mértéke
0.6-1.8 units per mL gel
20-60 units per g agarose
Mátrix
beaded agarose
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.