Fontos dokumentumok
N7271
α(2→3) Neuraminidase from Streptococcus pneumoniae
buffered aqueous solution
Szinonimák:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Acylneuraminyl hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptococcus pneumoniae
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
≥5 units/mL
idegen aktivitás
β-Galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, α-fucosidase, and proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Streptococcus pneumoniae R6 ... nanB(933504)
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.