Fontos dokumentumok
72197
Neuraminidase from Vibrio cholerae
≥1.5 U/mL, specific activity ≥ 1.5U/mg protein
Szinonimák:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Vibrio cholerae
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥1.5 U/mg protein
koncentráció
≥1.5 U/mL
sűrűség
1.00 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)