480716
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli
Szinonimák:
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli, N-Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
liquid
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
≥5 units/mL
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Roggentin, P., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 569
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg