Fontos dokumentumok
S2076
α-2,6-Sialyltransferase from Photobacterium damsela
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥5 units/mg protein
Szinonimák:
β-Galactoside α-2,6-sialyltransferase, CMP-N-Acetylneuraminate:β-D-galactosyl-1,4-N-acetyl-β-D-glucosamine α-2,6-N-acetylneuraminyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli BL21
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥5 units/mg protein
molekulatömeg
56.8 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.