N0401000
Neomycin sulfate, for microbiological assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Neomycin sulphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
neomycin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]2N)N)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)OC4O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)