Fontos dokumentumok
N4767
Sigma-Aldrich
N-Z-Amine® EKC
Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Szinonimák:
Peptone from casein
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.85
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
pH
6.4-7.2(2% solution)
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
NZ Amine EKC is derived from the enzymatic digest of casein, often used in culture media. NZ Amine EKC contains a mixture of peptides and amino acids.
Tulajdonságok és előnyök
NZ Amine powder provides:
  • Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
  • Easy scale-up using larger package sizes
Jogi információk
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Gerald F Bills et al.
The Journal of antibiotics, 69(3), 141-148 (2015-10-16)
The invalidly published name Aspergillus sydowii var. mulundensis was proposed for a strain of Aspergillus that produced new echinocandin metabolites designated as the mulundocadins. Reinvestigation of this strain (Y-30462=DSMZ 5745) using phylogenetic, morphological, and metabolic data indicated that it is
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.