C1026
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Szinonimák:
Peptone from casein, N-Z-Case® Tryptone, Pancreatic digest of casein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Z-Case® Tryptone, from bovine milk, pkg of 1 kg, suitable for microbiology
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
amino-nitrogen, >4.5%
total nitrogen (N), ≥10%
kiszerelés
pkg of 1 kg
veszteség
≤6% loss on drying
szín
white to light beige
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in water)
oldhatóság
soluble, clear, faintly yellow to yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.