C7210
N-Z-Amine® HD
Szinonimák:
Peptone from casein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
bovine
Minőségi szint
leírás
Amino nitrogen ≥ 8%
Total nigrogen ≥11%
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
Alkalmazás
Minőség
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)