T2559
EZMix Tryptone
Pancreatic digest of casein
Szinonimák:
Peptone from casein
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.