N4517
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥6% Amino
Szinonimák:
Peptone from casein, N-Z-Case® AS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Z-Amine® AS, Casein enzymatic hydrolysate, suitable for microbiology
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 kg
nitrogén analízis
≥6% amino, ≥11% total
szín
yellow
pH
5.8-7.8
alkalmazás(ok)
microbiology
Alkalmazás
Kapcsolódás
Feloldás
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)