N4642
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤11% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Szinonimák:
Peptone from casein, N-Z-Case® Plus, Peptone from casein, refined casein digest
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Z-Case® Plus, Casein enzymatic hydrolysate
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
form
powder
nitrogén analízis
≥6.0% amino, ≥10.0% total
veszteség
≤11% loss on drying
pH
5.8-7.8
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Egyéb megjegyzések
Feloldás
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)