N4762
Newborn Calf Serum
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
NBCS, NBS, NCS, calf sera, calf serum, newborn calf sera
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (calf)
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
összetétel
hemoglobin, ≤20 mg/mL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤100 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Prepared by heating at 56°C for 30 minutes.
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.