Fontos dokumentumok
A7511
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥97% (agarose gel electrophoresis), 1X Crystallized
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
minőség
crystallized
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
Zsírsav tartalom
≤0.01%
technika/technikák
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
≤0.01% free fatty acid
pH
7
oldhatóság
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Essentially fatty acid free
- Crystallized
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)