Fontos dokumentumok
M4627
1-Methylnicotinamide chloride
analytical standard
Szinonimák:
N-Methylnicotinic acid amide chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.5%
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)