481908
Nicotinamide Phosphoribosyltransferase Inhibitor, FK866
The Nicotinamide Phosphoribosyltransferase Inhibitor, FK866, also referenced under CAS 658084-64-1, controls the biological activity of Nicotinamide Phosphoribosyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Szinonimák:
Nicotinamide Phosphoribosyltransferase Inhibitor, FK866, (E)-N-(4-(1-Benzoylpiperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, NAMPT Inhibitor, APO866, NAMPTase Inhibitor I, PBEF Inhibitor I, Visfatin Inhibitor I, NAPRT Inhibitor, APO866, NAMPTase Inhibitor I, PBEF Inhibitor I, Visfatin Inhibitor I, NAPRT Inhibitor, (E)-N-(4-(1-Benzoylpiperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, NAMPT Inhibitor
Teszt
≥97% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C24H29N3O2/c28-23(12-11-21-8-6-15-25-19-21)26-16-5-4-7-20-13-17-27(18-14-20)24(29)22-9-2-1-3-10-22/h1-3,6,8-12,15,19-20H,4-5,7,13-14,16-18H2,(H,26,28)/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPBNHDGDUADAGP-VAWYXSNFSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nakahata, Y., et al. 2009. Science324, 654.
Ramsey. K.M., et al. 2009. Science324, 651.
Billington, R.A., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 6367.
Hasmann, M. and Schemainda, I., 2003. Cancer Res.63, 7436.
WGK
WGK 2