Fontos dokumentumok
491207
Sigma-Aldrich
Novobiocin sodium salt
≥90% (HPLC), powder, DNA gyrase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Novobiocin, Sodium Salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H35N2O11 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
634.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51286504
Terméknév
Novobiocin, Sodium Salt,
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A DNA gyrase inhibitor that can be used for the production of positively supercoiled plasma DNA. Targets the nucleotide-binding site of gyrase B. Exhibits antibacterial properties. Inhibits retrovirus RNA-dependent DNA polymerases. Inhibits LPS-induced production of pro-inflammatory cytokines. Reported to act as a potent inhibitor of ADP ribosylation. Also inhibits protein synthesis and alters the phosphorylation state of several cytosolic proteins.
DNA gyrase inhibitor used for the production of positively supercoiled plasma DNA. Inhibits retrovirus RNA-dependent DNA polymerases. Also a potent inhibitor of ADP ribosylation eliminates the wild-type pMG110 plasmid from E. coli.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
retrovirus RNA-dependent DNA polymerases
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for 3 months at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Marcu, M.G., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 242.
Luhrmann, A., et al. 1998. Antimicrob. Agents Chemotherp.42, 1911.
Hooper, D.C., et al. 1984. Antimicrob. Agents Chemother. 25, 586.
Lockshon, D., and Morris, D.R. 1983. Nucleic Acid. Res. 11, 2999.
Sumiyoshi, Y., et al. 1983. J. Gen. Virol. 64, 2329.
Staudenbauer, W.L. 1975. J. Mol. Biol. 96, 201.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1