Fontos dokumentumok
72779
Triclosan
97.0-103.0% (active substance, GC)
Szinonimák:
Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, Irgasan
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
97.0-103.0% (active substance, GC)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.1% Water (Karl Fischer)
szín
white
mp
55-59 °C
oldhatóság
1 M NaOH: 5% at 25 °C, faintly turbid to clear (colorless solution)
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.