Merck
M1156
Sigma-Aldrich
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
≥98% (TLC, anhydrous)
About This Item
Lineáris képlet:
C7H11O7Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.15
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC, anhydrous)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D -61.0 to -59.0 °, c = 1% (w/v) in water
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
≤2% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Na: 7.5-12.5%
InChI
1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSQCUKVSFZTPPA-UDGZVUODSA-M
Általános leírás
Methyl β-D-glucuronide induces the production of the enzyme β-D-glucuronidase (GUS) in Escherichia coli.
Alkalmazás
Methyl β-D-glucuronide sodium salt has been used to induce the production of Escherichia coli β-D-glucuronidase.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Bacteriology, 149 null
Fast detection and quantification of Escherichia coli using the base principle of the microbial fuel cell
Taegyu Kim and Jong_In Han
Journal of Environmental Management (2013)
8-hydroxyquinoline-glucuronide Sodium Salt Used as Electroactive Substrate for a Sensitive Voltammetric Detection of Escherichia Coli in Water Samples?
Jorg Ettenauer
Procedia Engineering, 143-146 (2016)