Fontos dokumentumok
481975
Sigma-Aldrich
(--)-Nicotine, Ditartrate
Potent agonist of the nicotinic acetylcholine receptor.
Szinonimák:
(--)-Nicotine, Ditartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di- d-tartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di-d-tartrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2 · 2C4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
462.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N1(C(CCC1)c2cnccc2)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H14N2.2C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;2*1-,2-/m.11/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFEJUZJILGIRHQ-WBPXWQEISA-N
Általános leírás
Potent agonist of the nicotinic acetylcholine receptor. Stimulates autonomic ganglia and skeletal muscle neuromuscular junctions.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Nicotinic acetylcholine receptor
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Highly Toxic (H)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C or for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Rand, M.J. 1989. Prog. Brain Res. 79, 3.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
289.8 °F
Lobbanási pont (C)
143.2 °C
Yan Wang et al.
Oncology reports, 40(4), 2097-2104 (2018-07-18)
Store‑operated calcium entry (SOCE) is critical for regulating the proliferation and metastasis of various cancer types. The present study aimed to investigate the role of SOCE on nicotine‑promoted proliferation of non‑small cell lung cancer (NSCLC) A549 cells. Cell proliferation was