Fontos dokumentumok
Y0002258
N-Nitroso-diethylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) solution, NDEA, Diethylnitrosamine
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
EDQM
koncentráció
in methanol
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CC)CC
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It is also used to prepare internal standard, and N-Nitrosamines spiking solutions to detect the concentration of NDEA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.